Learn More
Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhauben
Artikelnummer. 11592704
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
3000 ml
5000 ml
Abmessungen (L x B x H):
175 x 175 x 150 mm
320 x 320 x 220 mm
Wirkleistung:
200 W
500 W
800 W
Versandgewicht (metrisch):
.75 kg
2.75 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11592704
Marke: Electrothermal™ 3610305
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zweifach abgesichert und aus Sicherheitsgründen geerdet. Electrothermal™ CMU Serie ungeregelte Heizhaube benötigt einen Regler wie z. B. den MC5 oder MC242.
  • Geeignet für Laborabzüge oder Fernarbeiten
  • Muss mit einem Regler verwendet werden; empfohlene Regler sind MC5 und MC242
  • Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 ml bis 5000 ml
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Elementtemperaturen bis zu 450 °C
  • Anzeigelampen für Strom- und Heizungsbetrieb
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Robustes, leicht zu reinigendes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
  • Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung (Stützstangen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Flexible spiralförmige Heizelemente absorbieren Stöße und minimieren so das Risiko eines Kolbenbruchs
  • Das Heizelement ist an einer starren wärmeisolierten Kartusche befestigt, um eine maximale Wärmeübertragung und Unterstützung zu gewährleisten
  • Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören eine geerdete Edelstahlabschirmung, die das Heizelement abdeckt, und doppelte Sicherungen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Abmessungen (L x B x H) 175 x 175 x 150 mm
Spannung 230 V
Material Pulverbeschichtetes Aluminium
Kennwerte der Stromversorgung UK- und EU-Stecker
Wirkleistung 200 W
Versandgewicht (metrisch) .75 kg
Temperatur (metrisch) 450 °C
Frequenz 50/60 Hz