Learn More
Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhauben
Wird in der Chemie zur Erwärmung von Flüssigkeiten in Rundkolben verwendet. Electrothermal™ CMU Serie geregelte Heizhaube enthält eine geerdete Edelstahlabschirmung zur Abdeckung des Heizelements und ist doppelt abgesichert für zusätzliche Sicherheit.
Marke:  Electrothermal™ 03012-53
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15551620
  • 690.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das „Abbrand“-Verfahren am Ende des Fertigungsprozesses ermöglicht die sofortige Verwendung.
  • Mit geerdeter Abschirmung und doppelter Sicherung
  • Automatische Abschaltung zum Schutz des Benutzers vor elektrischen Schlägen.
  • Rundkolben mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 5000 ml
  • Hält Temperaturen bis zu 450 °C stand
  • Integrierter Energieregulator
  • Mit Anzeigeleuchten für Strom- und Heizbetrieb
  • Auswechselbare isolierte Heizelemente
  • Leicht zu reinigendes Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium
  • “Cool-to-touch”-Außengehäuse, das sich stets kühl anfühlt
  • Rutschfeste Füße und Stützstangenhalterung
  • Stützstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
230 V
380 W
450 °C
220 x 220 x 170 mm
UK- und EU-Stecker
1.5 kg
50/60 Hz