Learn More
Emma Safety Footwear Clyde S3 Shoe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Metallfrei
- Der von der Straße inspirierte Sicherheitsschuh. Wenn Sie am liebsten Sneaker tragen, aber einen sichereren Schuh für die Arbeit benötigen, haben Sie in Clyde Ihren Lieblingsschuh gefunden.
- Ein kompromissloser metallfreier Sicherheitsschuh, der wie ein klassischer Sneaker aussieht und sich auch so anfühlt.
- Seinen Namen verdankt er der stark stützenden verstärkten Ferse. Diese Ferse und die verstärkte, stoßdämpfende Sohle des Schuhs halten Knöchel, Schienbeine und Gelenke frei von Belastungen und Verletzungen.
- DenimX Schnürsenkel mit einer Geschichte. Hergestellt aus recyceltem Jeansstoff für unsere zirkulären Sicherheitsschuhe.
- Branchen:
- Logistik und Transport
- Elektronik
- Bauwesen und Technologie
- Fertigung
- Natur und Umwelt
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Logistik und Verkehr, Elektronik, Bau und Technologie, Fertigung, Natur und Umwelt |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec antibakteriell |
| Material | Nubuk, Geöltes Nubuk |
| Größe | 39 |
| Fit | Standardbreite |
| Knöchelform | Hoch |
| Produkttyp | Sicherheitsschuh |