Learn More
Clotrimazole, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782774
Click to view available options
Menge:
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Cytochrome P450 inhibitor; antifungal
Imidazole antimycotic and cytochrome P450 inhibitor. Inhibits Ca2+-activated K+ current (IC50 = 3 μM) and L-type Ca2+ current; increases the firing rate of action potentials. Exhibits antiproliferative activity in vitro and in vivo. Also an inverse agonist of the human constitutive androstane receptor (hCAR).
Specifications
Chemischer Name oder Material Clotrimazole
CAS 23593-75-1
Summenformel C22H17ClN2
Menge 50 mg
Synonym clotrimazole, lotrimin, canesten, mycelex, mycosporin, empecid, clotrimazol, mykosporin, gyne lotrimin, chlotrimazole
InChI-Schlüssel VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3Cl)N4C=CN=C4
IUPAC-Name 1-[(2-chlorphenyl)-diphenylmethyl]imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 344.842
PubChem CID 2812
ChEBI CHEBI:3764
Formelmasse 344.84
Reinheit (%) >99%