Learn More
Biodesign™ Verschlussklammern für Dialyseschläuche
Artikelnummer. p-8009646
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
21,3 mm
28,7 mm
49,5 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12777496
Marke: Biodesign™ D803
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Produkttyp Verschlussklemme
Durchmesser (metrisch) 28,7 mm
Menge 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Biodesign Dialyseschläuche