Learn More
Thermo Scientific™ Selektivagar für Clostridium difficile
Isolieren, identifizieren und differenzieren Sie Clostridium difficile mit diesem Selektivmedium, das D-Cycloserin und Cefoxitin zur Hemmung von Nichtzielorganismen verwendet.
Marke: Thermo Scientific™ PB0218A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Isolieren, identifizieren und differenzieren Sie Clostridium difficile mit Thermo Scientific™ Selektivagar für Clostridium difficile, einem Selektivmedium mit zwei wichtigen Komponenten zur Hemmung von Nichtzielorganismen.
Die selektiven Substanzen D-Cycloserin (500 μg/ml) und Cefoxitin (16 μg/ml) hemmen die das Wachstum der meisten Enterobakterien sowie von Streptococcus fecalis, Staphylokokken, gramnegativen nichtsporenden anaeroben Bakterien und Clostridium-Arten (mit der Ausnahme von Clostridium difficile), die in großer Zahl in Stuhlproben vorkommen können.Clostridium difficile ist ein Giftstoff-produzierendes, sporendes anaerobes grampositives Stäbchen. Es kann Infektionen im Verdauungstrakt hervorrufen, die in ihrer Schwere von asymptomatischer Kolonisierung bis zu schwerem Durchfall, pseudomembranöser Kolitis, toxischem Megakolon, Kolonperforation und Tod reichen. Eine Reduzierung der normalen Darmflora, üblicherweise durch eine Behandlung mit Antibiotika, ermöglicht die Überbesiedelung mit C. difficile. Die meisten pathogenen Stämme von C. difficile produzieren zwei Toxine, Toxin A (Enterotoxin) und Toxin B (Cytotoxin), welche die hauptsächlichen Virulenzfaktoren des Organismus sind. Ein neuer Stamm von C. difficile enthält ein weiteres, binäres Toxin (CDT), das als Marker für erhöhte Virulenz angesehen wird. Diesem Stamm, der eine hochgradige Resistenz gegen Fluorquinolon-Antibiotika entwickelt hat, fehlt ein Gen, das die Produktion von Toxin A und B reguliert.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
rubinrot, lichtundurchlässig | |
Selektivagar für Clostridium difficile | |
Vereinigtes Königreich | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/Pckg. |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |