missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Clostridium Botulinum A Toxoid Antibody (KBA211), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NB100-73113
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Clostridium Botulinum A Toxoid Monoclonal specifically detects Clostridium Botulinum A Toxoid in Bacteria samples. It is validated for Sandwich ELISA.Spezifikation
Clostridium Botulinum A Toxoid | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
Atx, Bna, BoNT/A, Bontoxilysin A, BotA, BOTOX, Botulinum neurotoxin type A, Botulism A toxoid | |
Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with C. botulinum A toxoid. | |
0.2 mg | |
Primary | |
Bacteria | |
Purified |
ELISA | |
KBA211 | |
Sandwich ELISA 1:100-1:2000 | |
Mouse | |
Protein G purified | |
RUO | |
C. botulinum A toxoid. Cross-reactivity in indirect ELISA: B toxoid (11.0 %) and E toxoid (49.0 %). | |
Store at 4C. Do not freeze. | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur