Learn More
Buerkle™ close-it tape Klebeband
Mit dem close-it tape Klebeband können Sie selbst bestimmen, ob Sie nur ein kleines Stück, z.B. zum Verschließen eines kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benötigen. Oder ob Sie schnell und einfach einen langen Riss oder ein großes Loch zuverlässig reparieren wollen.
Marke:  Buerkle™ 5303-3019
98.62 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11971431
  • 113.00 € / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Neben den einzeln ablösbaren Verschlussetiketten close-it und close-it food & pharma gibt es unser vielfach bewährtes Kontroll-Siegel nun auch auf einer Endlosrolle. Somit können Sie selbst bestimmen, ob Sie nur ein kleines Stück, z.B. zum Verschließen eines kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benötigen. Oder ob Sie schnell und einfach einen langen Riss oder ein großes Loch zuverlässig reparieren wollen. Mit seiner extrem starken Klebkraft hält close-it tape auf verschiedensten Untergründen, wo die Klebewirkung von normalem Klebeband schnell an seine Grenzen gelangt.
Für den universellen Einsatz ist das Klebeband close-it tape in weiß gehalten und mit Hilfslinien bedruckt. Es ist wischfest beschriftbar und verschließt gasdicht. Erhältlich in der klassischen close-it Ausführung sowie als close-it tape food & pharma, mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff.
  • Individuell anpassbar
  • Verschiedene Ausführungen
  • Für größere Löcher oder auch längere Risse in Gebinden
Spezifikation
Spezifikation
für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Einseitig bedruckbar
Für größere Löcher oder längere Risse in Behältern
50 x 150 mm
150 mm
Weiß
Steuerdichtung
1 Rolle
50 m
Sonderangebote
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)