Learn More
Buerkle™ close-it tape Klebeband
Artikelnummer. 11931431 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 x 95 mm
50 x 150 mm
Beschreibung:
Standard
für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11931431
Marke: Buerkle™ 53030017
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem close-it tape Klebeband können Sie selbst bestimmen, ob Sie nur ein kleines Stück, z.B. zum Verschließen eines kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benötigen. Oder ob Sie schnell und einfach einen langen Riss oder ein großes Loch zuverlässig reparieren wollen.
Neben den einzeln ablösbaren Verschlussetiketten close-it und close-it food & pharma gibt es unser vielfach bewährtes Kontroll-Siegel nun auch auf einer Endlosrolle. Somit können Sie selbst bestimmen, ob Sie nur ein kleines Stück, z.B. zum Verschließen eines kleinen Loches oder zum Markieren einer bestimmten Stelle benötigen. Oder ob Sie schnell und einfach einen langen Riss oder ein großes Loch zuverlässig reparieren wollen. Mit seiner extrem starken Klebkraft hält close-it tape auf verschiedensten Untergründen, wo die Klebewirkung von normalem Klebeband schnell an seine Grenzen gelangt.
Für den universellen Einsatz ist das Klebeband close-it tape in weiß gehalten und mit Hilfslinien bedruckt. Es ist wischfest beschriftbar und verschließt gasdicht. Erhältlich in der klassischen close-it Ausführung sowie als close-it tape food & pharma, mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff.
  • Individuell anpassbar
  • Verschiedene Ausführungen
  • Für größere Löcher oder auch längere Risse in Gebinden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Standard
Farbe Weiß
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Produkttyp Steuerdichtung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für größere Löcher oder längere Risse in Behältern
Menge 1 Rolle
Dimensions (LxW) 50 x 95 mm
Länge (metrisch) 50 m
Breite (metrisch) 95 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)