Learn More
Buerkle™ Close-it™ Control Seal Food & Pharma
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
- Der Klebstoff entspricht den europäischen Richtlinien für Lebensmittel.
- Schutzschicht aus Aluminiumfolie
- Geeignet für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusätzen und selbst tiefgefrorenen Waren – kurz, für alle Anwendungen, bei denen Sauberkeit besonders wichtig ist.
- Entspricht den FDA-Richtlinien
- Besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Beschreibung | Close-it Prüfsiegel |
| Farbe | Rot |
| Material | Aluminium, Papier |
| Produkttyp | Kontrollversiegelung |
| Sterilität | Non-sterile |
| Anzeigetext | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusätzen |
| Menge | 500/Rolle |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |
| Mehr anzeigen |
Auch für die Lebensmittel- und Pharmabranche erhältlich (mit zertifiziertem Klebstoff)