Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Artikelnummer. 11897043 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Höhe (metrisch):
95 mm
150 mm
Breite (metrisch):
95 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11897043
Marke: Buerkle™ 53031011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese selbstklebenden Dichtungen verhindern Probenverluste. Buerkle™ Close-it™ Prüfsiegel wurden zur Verhinderung von Probenverlusten konzipiert, die durch die von Probenahmelanzen verursachten Öffnungen ermöglicht werden. Die Etiketten verfügen über eine Sandwichstruktur (Aluminium/Papier) zur hermetischen Abdichtung von Behältern (Dampfsperre).
  • Verhindert das Verklumpen von hygroskopischen Pulvern
  • Enthält Informationen zur Qualitätskontrolle (Datum der Probenahme, Freigabe Ja/Nein, Name des Testers usw.)
  • Lieferbar in verschiedenen Farben mit Druck in rot, blau, grün, gelb, schwarz, neutral, ohne Druck in weiß
  • Close-it kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschrieben werden
  • Die Rückseite des Etiketts ist mit einem starken Klebstoff beschichtet
  • Haftet fest auf den meisten handelsüblichen Behältern, auch auf Oberflächen, die mit feinem Pulver beschichtet, leicht feucht oder sogar gefroren sind
  • Lieferung in handlichen Rollen
  • Querperforationen ermöglichen, jedes Etikett einzeln von der Rolle zu trennen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Close-it Maxi-Prüfsiegel
Farbe Schwarz
Material Aluminium, Papier
Produkttyp Steuerdichtung
Anzeigetext Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.)
Menge 250/Rolle
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)