Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Höhe (metrisch):
95 mm
150 mm
Breite (metrisch):
95 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Verhindert das Verklumpen von hygroskopischen Pulvern
- Enthält Informationen zur Qualitätskontrolle (Datum der Probenahme, Freigabe Ja/Nein, Name des Testers usw.)
- Lieferbar in verschiedenen Farben mit Druck in rot, blau, grün, gelb, schwarz, neutral, ohne Druck in weiß
- Close-it kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschrieben werden
- Die Rückseite des Etiketts ist mit einem starken Klebstoff beschichtet
- Haftet fest auf den meisten handelsüblichen Behältern, auch auf Oberflächen, die mit feinem Pulver beschichtet, leicht feucht oder sogar gefroren sind
- Lieferung in handlichen Rollen
- Querperforationen ermöglichen, jedes Etikett einzeln von der Rolle zu trennen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Close-it Prüfsiegel Maxi |
| Farbe | Grün |
| Material | Aluminium, Papier |
| Produkttyp | Steuerdichtung |
| Anzeigetext | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.) |
| Menge | 250/Rolle |
| Dimensions (LxW) | 150 x 150 mm |
| Breite (metrisch) | 150 mm |
| Höhe (metrisch) | 150 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)