Learn More
Buerkle™ Close-it™ Control Seal Food & Pharma
Close-it Kontrollversiegelung für die Lebensmittel und Pharmabranche mit einem für die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassenen Klebstoff. Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
Marke: Buerkle™ 5303-2018
72.68 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
- Der Klebstoff entspricht den europäischen Richtlinien für Lebensmittel.
- Schutzschicht aus Aluminiumfolie
- Geeignet für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusätzen und selbst tiefgefrorenen Waren – kurz, für alle Anwendungen, bei denen Sauberkeit besonders wichtig ist.
- Entspricht den FDA-Richtlinien
- Besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
Spezifikation
FDA | |
Weiß | |
Kontrollversiegelung | |
Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusätzen | |
95 x 95 mm | |
95 mm |
Close-it Prüfsiegel | |
Aluminium, Papier | |
Nein | |
500/Rolle | |
95 mm |
Auch für die Lebensmittel- und Pharmabranche erhältlich (mit zertifiziertem Klebstoff)