Learn More
(+)-Clopidogrel hydrogen sulfate, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18752644
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Selective P2Y12 antagonist
Selective, high affinity P2Y12 receptor antagonist. Inhibits ADP-induced platelet aggregation and displays antithrombotic activity. Active enantiomer of (±)-clopidogrel hydrochloride (Cat. No. 2490).
Chemische Identifikatoren
CAS 120202-66-6
Summenformel C16H18ClNO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 419.89
MDL-Nummer MFCD00876395,MFCD05865229,MFCD05662337
InChI-Schlüssel FDEODCTUSIWGLK-RSAXXLAASA-N
Synonym clopidogrel bisulfate, clopidogrel hydrogen sulfate, iscover, plavix, clopidogrel hemisulfate, s-methyl 2-2-chlorophenyl-2-6,7-dihydrothieno 3,2-c pyridin-5 4h-yl acetate sulfate, clopidogrel sulfate, myogrel, clopidogrel sulphate, clopidogrel bisulphate
PubChem CID 115366
ChEBI CHEBI:3759
IUPAC-Name methyl (2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-{4H,5H,6H,7H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl}acetate; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.COC(=O)[C@@H](N1CCC2=C(C1)C=CS2)C1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Clopidogrel hydrogen sulfate
Menge 10 mg
Formelmasse 419.9
Reinheit (%) >99%