Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-HY Medium E
Hybridoma growth medium with hypoxanthine and thymidine (serum-containing)
Marke: STEMCELL Technologies 03805
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ClonaCell™-HY Medium E is a serum-containing, nutritionally rich liquid medium optimized for hybridoma expansion after hypoxanthine, aminopterin, thymidine (HAT) selection
- The medium contains hypoxanthine and thymidine (HT) and is used to wean hybridomas off aminopterin used during the selection process
- This medium has been verified for use in mouse and rat hybridoma development and monoclonal antibody production and reportedly is compatible for production, cloning, and expansion of hybridomas using lymphocytes from a variety of host animals including human, mouse, rat, and hamster
- ClonaCell™-HY Medium E has proven effective for subcloning and stabilization of unstable hybridoma cell lines
Spezifikation
Hybridome | |
Cell Culture; Hybridoma Generation | |
500 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.