Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-HY Medium B
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- ClonaCell™-HY Medium B is a serum-free liquid medium used to wash lymphocytes and parental myeloma cells to remove serum prior to fusion and during the fusion process
- This medium has been verified for use in mouse and rat hybridoma development and reportedly is compatible for production of hybridomas using lymphocytes from a variety of host animals including human, mouse, rat, and hamster
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | Hybridome |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture; Hybridoma Generation |
| Menge | 500 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.