Learn More
Sulfisozol-Natrium, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 37514-39-9 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 mg geliefert |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | FARBSTOFFE UND FUTTERMITTELZUSATZSTOFFE |
Physikalische Form | Fest |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfisozol-Natrium, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur