Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzengestelle
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzengestelle sind in drei Größen erhältlich.
32.65 € - 34.80 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13256249
|
Thermo Scientific™
94410219 |
ClipTip Leeres Gestell, klein |
32.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15922021
|
Thermo Scientific™
94410619 |
ClipTip-Rack, leer |
32.65 €
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13286259
|
Thermo Scientific™
94410519 |
ClipTip Leeres Rack, M |
32.65 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13236269
|
Thermo Scientific™
94410819 |
ClipTip Leeres Rack, L |
34.80 €
8 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzengestelle sind in drei Größen erhältlich.
- Kleines Gestell: Für die Verwendung mit Pipettenspitzen vom Typ ClipTip 20 und 50
- Mittleres Gestell: Für die Verwendung mit Pipettenspitzen vom Typ ClipTip 200 und 300
- Großes Gestell: Für die Verwendung mit 1000 ml-Pipettenspitzen
Bestellinformationen:
Die Gestelle werden ohne Spitzen und Einsätze geliefert
Spezifikation
ClipTip leeres Gestell | |
ClipTip™ |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.