Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen mit Filter
Sichere Abdichtung für jede Probe. Die innovative Technologie gewährleistet eine vollständige Abdichtung jedes Kanals, während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt.
Marke: Thermo Scientific™ 94420613
65.09 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.53900kg
Beschreibung
Sicher und dicht für jede Probe. Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen gewährleisten für jede Probe mit einer einzigartigen und innovativen Verriegelungstechnologie eine vollständige Abdichtung jedes Kanals. Gleichzeitig bleibt der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest an der Pipette und können nicht abfallen – egal welcher Druck bei der Applikation angewendet wird. Die innovative Konstruktion dreier ineinandergreifender Clips gewährleistet, dass die Spitze sicher an der F1-ClipTip Pipette befestigt bleibt, bis sie absichtlich abgeworfen wird.
Hauptmerkmale:
- ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen und für eine vollständige Abdichtung
- Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
- Die ClipTip Pipettenspitzen werden mit einer leichten Berührung sicher auf die F1-ClipTip- und E1-ClipTip-Pipetten ohne Kraftaufwand geklemmt
- Gefilterte ClipTip-Pipettenspitzen sind ideal für empfindliche Assays wie PCR und für kritische Proben, um Kreuzkontaminationen zu verhindern
Geringe Retention
- Die Technologie mit geringer Retention minimiert die Flüssigkeitsretention und ermöglicht maximale Probenrückgewinnung. Erhältlich in ClipTip 20-1250 96-Format-Spitzen.
Bewährte Qualität
- Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
- Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
- Volumina im 96-Format: 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 und 1250 μl
- Volumina im 384-Format: 12,5, 30 und 125 μl
- Verlängerte Spitzen für die Volumen 12,5 und 300 µl für eine bessere Reichweite mit spezifischen Verbrauchsmaterialien für Laborartikel erhältlich
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
- Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die praktische Kennzeichnung erleichtert die Zuordnung des Farbcodes der F1-ClipTip und E1-ClipTip Pipette zum entsprechenden ClipTip Pipettenspitzen-Rackeinsatz
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
Serviceleistungen
Begrenzte Garantiezeit: Für dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum. Dabei gelten die Garantievoraussetzungen und Ausnahmeregelungen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
ClipTip 300 Ext, mit Filter, steril, Gestell | |
Gefiltert | |
Nicht autoklavierbar | |
10 cm | |
Geringe Retention, Extra lang | |
Orange | |
ClipTip™ |
300 μl | |
Steril | |
3,94 in. | |
Racks | |
8x 96 Spitzen/Rack | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Steril und PCR-fähig |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.