Learn More
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384er Format
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15972011
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12,5 μl
30 μl
125 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Extra lang
Standard 384
Standard 384, Extra lang
Packungsgröße:
3840 Stück
Artikelnummer. 15972011
Marke: Thermo Scientific™ 94410073
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert.
Thermo Scientific™ ClipTip™ Pipettenspitzen im 384-Format sind für Mikrotiterplatten-Anwendungen im 384-Format in Verbindung mit den elektronischen Pipetten E1-ClipTip konzipiert. Die Pipettenspitzen verfügen über einen innovativen Snap-and-Seal; Mechanismus, sodass sich die Spitzen mit geringem Kraftaufwand sicher aufsetzen lassen, was für mehr Effizienz und Vertrauen in Ihre Arbeit sorgt.
Hauptmerkmale:
  • ClipTip Pipettenspitzen verfügen über „Clips“ zum Einrasten der Spitzen festhalten für eine vollständige Abdichtung
  • Jedes Mal, wenn die ClipTip Pipettenspitzen eingeschaltet sind, werden sie versiegelt und lösen sich nicht, egal, wie hoch der Anwendungsdruck ist
  • ClipTip Pipettenspitzen rasten mit geringem Kraftaufwand bei leichtem Kontakt an der F1-ClipTip Pipette sicher ein.
Geringe Retention
  • Jede ClipTip Pipettenspitze ermöglicht durch geringe Retention eine maximale Probenrückgewinnung
Bewährte Qualität
  • Zertifiziert frei von Kontaminationen durch RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Umweltfreundlich
  • Das ClipTip Nachfüllsystem besteht aus Recycling-Komponenten und 30 % weniger Kunststoff.
Umfangreiche Spitzenauswahl
  • Wählen Sie zwischen fünf verschiedenen Größen: 20, 50, 200, 300 und 1000 μl
Unmittelbare Nachverfolgbarkeit
  • Chargennummer und Volumenangabe sind auf jedem Spitzeneinsatz aufgedruckt. Die farbliche Kennzeichnung der F1-ClipTip Pipette erleichtert die Zuordnung der passenden Spitze zur Pipette.
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung ClipTip 384 12.5 Ext, ohne Filter, steril, Gestell
Volumen (metrisch) 12,5 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,61 in.
Länge (metrisch) 4,1 cm
Format Racks
Spitzenform Extra lang
Verpackung 10x 384 Spitzen/Gestell
Farbcode Rosa
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip
Produktlinie ClipTip
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig