Learn More
Memmert™ Klimaschrank ICH mit Licht
Ideal für Stabilitätsprüfungen nach nach ICH Guidelines Q1B, Option 2 (Photostabilität).
Marke: Memmert™ ICH110L
Beschreibung
Präzise, homogen und leistungsstark – diese drei Wörter beschreiben die Memmert Klimakammer ICH L mit Beleuchtungseinheit.
- Modellgrößen: 110, 260, 750
- Temperatureinstellbereich: 0°bis 60 °C
- Feuchtigkeitseinstellbereich: 10 bis 80 % rh
- Beleuchtungseinheit für die Prüfung gemäß ICH Richtlinie Q1B, Option 2 (Photostabilität): Leuchtstofflampen mit kaltweißem Licht und UV-Lampen im Spektralbereich als Lichtquellen
- Beleuchtungseinheit bestehend aus 4 Fluoreszenzlampen mit kaltweißem Licht und 2 UV-Lampen im Spektralbereich von 320–400 nm
- Konvektion: Die erzwungene Luftzirkulation (einstellbar in 10 %-Schritten) gewährleistet eine besonders homogene Temperaturverteilung
- Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
- Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
- Leistungsstarke Kompressortechnologie mit schnellen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür
- Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel R134a)
- Vollständig isulierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung
Die Klimakammer ICH L mit der Beleuchtungseinheit lässt bei der Stabilitätsprüfung keine Wünsche offen und bietet eine unvergleichliche Homogenität von Temperatur und Feuchtigkeit. Durch die individuell programmierbare Beleuchtungseinheit über eine Steuerung kann die ICH L flexibel eingesetzt werden.
Alle Memmert Klimakammern ICH werden mit einem TwinDISPLAY geliefert.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Specifications
0,1 °C | |
20 kg | |
Ja | |
Automatisch | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Beleuchtungseinheit | |
5 | |
10 bis 80% | |
Klimakammer | |
Vollständig isolierte Edelstahltür | |
Edelstahl | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe | |
Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss) | |
Gehäuse ICH110L | |
2 | |
Klimakammer | |
Mechanischer Temperaturbegrenzer TB, Schutzklasse 1 nach DIN 12880 zum Ausschalten der Heizung ca. 10 °C über Nenntemperatur; Über- und Untertemperaturüberwachung TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar auf dem Display | |
R134a | |
Temperaturfühler 2 Pt100 Sensoren DIN-Klasse A | |
Die Geräte müssen aufrecht transportiert werden | |
0,1 °C | |
±0,1 °C | |
3 Jahre | |
585 mm | |
745 mm | |
1233 mm | |
585 mm | |
127 kg | |
230 V, 50/60 Hz | |
1,4 kW |
Akustisch und visuell | |
CE | |
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
108 l | |
Umluftkühlung | |
Edelstahl | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
0°bis +60 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, forschende Chemie, Temperaturregelung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Bergbau | |
1 % | |
10 bis 80 | |
Beleuchtung: 2 Leuchtstoffröhren mit UV-Lampen (Spektralbereich von 315 bis 400 nm), 4 Leuchtstoffröhren mit Kaltweißlicht (Normlichtart D65, 6.5 K) | |
150 kg | |
1 | |
40 mm Strahlteilerdurchmesser | |
AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port | |
Je 1 | |
Auflösung des Displays 0,1 % | |
Edelstahl | |
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler | |
2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
400 x 560 x 480 mm | |
400 mm | |
560 mm | |
480 mm | |
400 mm | |
109 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.