Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Korb aus Edelstahl
Schließen Sie außerdem ein Ultraschallbad mit Edelstahlkorb an. Der Nickel Elektro™ Clifton™ Edelstahlkorb ist langlebig und besteht aus hochwertigem Edelstahl.
Marke: Nickel Electro™ BSK-90
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Qualität
- Langlebig
- Edelstahl
- Zur Verwendung mit Ultraschallbädern
- Mit seitlichen Tragegriffen
Spezifikation
Je 1 | |
90 l | |
Für Ultraschallbad | |
545 mm |
Korb | |
Ultraschallbad, SW90H 90 l | |
Edelstahl | |
250 x 545 x 450 mm |