Learn More
Nickel Electro™ Clifton™ Lab Armor Bad
Artikelnummer. 12789008
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 l
4 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12789008
Marke: Nickel Electro™ BA0.5
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragende Ergebnisse bei der Reinigung von Wasserbädern, indem das Wasser durch diese thermisch effizienten, leicht zu reinigenden Pellets ersetzt werden. Clifton™ Bath Armor™ entfernt Wasserverunreinigungen und schützt das Wasserbad vor Austrocknung.
  • Beseitigt Wasserkontaminationen durch Verwendung eines trockenen, metallischen Thermomediums, das aus kleinen Beads statt aus Wasser besteht
  • Thermisch effiziente Pellets, die ohne Probleme sauberzuhalten sind
  • Feuchtigkeits- und gasundurchlässig 
  • Hohe Wärmeleitfähigkeit
  • Glatt und abgerundet, fast flüssigkeitsähnlich 
  • Senkt den Wasserverbrauch
  • Spart den Bedarf an Gestellen, Schwimmflügeln und Flaschengewichten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 0,5 l
Typ Lab Armor-Bad
Menge 0,5 l