Learn More
Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Gasfilteranschlüsse
Verwenden Sie diese hochwertigen O-Ringe und andere Endverbindungen für Ihre Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Filter.
101.36 € - 392.89 €
Produktcode | Marke | Typ | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10088952
|
Thermo Scientific™
60180-809 |
Endanschlussstück | 0,125 in. | Messing |
198.12 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10766334
|
Thermo Scientific™
60180-810 |
Endanschluss aus Stahl | 0,125 in. | Stahl |
311.18 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10351345
|
Thermo Scientific™
60180-811 |
Endanschlussstück | 0,25 in. | Messing |
279.84 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10340925
|
Thermo Scientific™
60180-812 |
Endanschluss aus Stahl | 0,25 in. | Stahl |
392.89 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10127844
|
Thermo Scientific™
60180-834 |
Wandhalterungsklammer | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
101.36 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10117844
|
Thermo Scientific™
60180-813 |
Doppelverbindungsstück zum Anschluss von Filter und Indikator | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
N/A | |||
Beschreibung
Verwenden Sie diese hochwertigen O-Ringe und andere Endverbindungen für Ihre Thermo Scientific™ Click-On™ Inline-Filter. Die Endverbindungen bleiben beim Filterwechsel eingebaut und reduzieren so die Kosten für sauberes Gas.
- Integriert Nadelventile, die Leitungen schließen und Kontamination verhindern
- Die Endverbindungen messen 0,125 in. (0,3 cm) oder 0,25 in. (0,6 cm)
- Wiederverwendbar
Spezifikation
Click-On Inline-Filter |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.