Learn More
Tocris Bioscience™ Click N-Acetylmuramic acid - alkyne
Bacterial peptidoglycan derivative; suitable for click-conjugation to fluorescent dyes
Marke:  Tocris Bioscience™ 6798/2
241.70 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18065442
  • 266.00 € / 2 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Derivative of N-acetylmuramic acid (NAM) component of bacterial peptidoglycans. Incorporated into bacterial peptidoglycans during biosynthesis. Suitable for fluorescent labeling of peptidoglycans when click-conjugated to a fluorescent dye.
Spezifikation
Spezifikation
(2R)-2-(((3R,4R,5S,6R)-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(pent-4-ynamido)tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)propanoic acid
2 mg
C14H21NO8
2245794-65-2
Glycobiology Probes
95%