Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU-Proliferationsassay für Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16454974
Click to view available options
Menge:
400 Assays
Packungsgröße:
400 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16454974
Marke: Invitrogen™ C10499
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der Click-iT EdU-Proliferationsassay für Mikrotiterplatten stellt eine einfachere und zuverlässigere Methode zur Messung der Proliferation von Säugetierzellen im Vergleich zu herkömmlichen BrdU-basierten Methoden dar.
Nach der Einbindung von EdU (einem modifizierten Thymidin-Analogon) in die frisch synthetisierte DNA wird Meerrettich-Peroxidase (HRP) über die hochspezifische Klick-Reaktion kovalent angehängt. Amplex UltraRed Reagenz, ein HRP-Substrat, wird hinzugefügt und das resultierende Fluoreszenzsignal wird erkannt. Aufgrund der hochspezifischen Bindung von HRP an EdU ermöglicht dieser Assay eine hochempfindliche und zuverlässige Messung der Zellproliferation von Säugetieren in einem Mikrotiterplattenformat.
Der Click-iT EdU-Proliferationsassay für Mikrotiterplatten bietet folgende Funktionen:
Besseres Leistungsverhalten—Die direkte Konjugation von HRP an inkorporiertes EdU verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit des Assays
Höhere Zuverlässigkeit—Das Assay-Format hat eine geringe Well-to-Well-Variabilität zur Folge
Vereinfachtes Protokoll—kürzere Zeit bis zur Datenerfassung; einfacheres Befolgen des Protokolls
Multiplex-fähig—Der Assay kann leicht mit anderen Zellgesundheitsreagenzien gemultiplext werden, was zu mehr Daten pro Probe führt
Die Messung der Zellproliferation ist eine grundlegende Methode zur Beurteilung der Zellgesundheit, zur Bestimmung der Genotoxizität und zur Bewertung von Krebsmedikamenten. Die genaueste Methode zur Messung der Proliferation ist der direkte Nachweis der DNA-Synthese. Früher wurde dies durch die Einbindung eines radioaktiven Nukleosids (z. B. 3H-Thymidin) erreicht. Diese Methode wurde durch die Antikörper-basierte Erkennung des Nukleosid-Analogons Bromdesoxyuridin (BrdU) ersetzt. Nach der Einbindung von BrdU in die frisch synthetisierte DNA ist eine Denaturierung erforderlich, um die BrdU-Moleküle dem Anti-BrdU-Antikörper auszusetzen. Die Denaturierung umfasst rauhe Verfahren (HCl, Hitze oder Enzyme), ist zeitaufwändig und schwierig konsistent durchzuführen.
Der Click-iT EdU-Proliferationsassay ist eine Alternative zum BrdU-Assay. Das nukleosidanaloge EdU (5-Ethynyl-2´-desoxyuridin) wird lebenden Zellen hinzugefügt und während der aktiven DNA-Synthese in die DNA integriert. Das integrierte EdU enthält eine Alkin-Gruppe, die kovalent mit der in HRP vorhandenen Azid-Gruppe verbunden ist, wobei eine hochspezifische kupferkatalysierte kovalente Reaktion („Klick-Reaktion“) zum Einsatz kommt. Dann wird Amplex UltraRed Reagenz hinzugefügt und seine Umwandlung durch HRP in ein stark fluoreszierendes Produkt mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät aufgezeichnet (Anregung: 568 nm, Emission: 585 nm). Mit seinem hohen Extinktionskoeffizienten, seiner guten Quanteneffizienz und seiner Resistenz gegen Autooxidation sorgt das Amplex UltraRed Reagenz für eine höhere Empfindlichkeit und einen breiteren Assay-Bereich als andere fluorogene oder kolorimetrische HRP-Substrate. Es ist außerdem vielseitig, da die Detektion entweder durch Fluoreszenz- oder durch Absorptionsmessung erfolgen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C trocken und vor Licht geschützt lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proliferationsassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Proliferationsassay
Format 96-Well Platte
Umweltfreundliche Eigenschaften Weniger gefährlich
Produktlinie CyQUANT
Menge 400 Assays
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis