Learn More
Thermo Scientific™ CLED-Agar/MacConkey-Agar Nr. 3
Mit der Doppelplatte mit selektivem Thermo Scientific™ CLED-Medium/MacConkey-Agar Nr. 3 identifizieren Sie Pathogene von Harnwegsinfektionen klar und präzise.
Marke: Thermo Scientific™ PO5217E
Beschreibung
Mit Doppelplatten, die eine Kombination von Thermo Scientific™ CLED-Agar und MacConkey-Agar Nr. 3 enthalten, identifizieren Sie Pathogene von Harnwegsinfektionen klar und präzise. CLED-Agar (Cysteine Lactose Electrolyte Deficient Agar) ist ein wertvoller nicht-hemmender diagnostischer Agar mit einer guten Differenzierung der Kolonien und eindeutigen diagnostischen Eigenschaften. Weisen Sie Enterobacteriaceae mit dem selektivem MacConkey-Agar Nr. 3 nach, während grampositive Organismen unterdrückt werden.
Die Doppelplatten-Kombination von CLED-Agar und MacConkey-Agar Nr. 3 unterstützt die spezielle Identifizierung der an Harnwegsinfektionen (urinary tract infections, UTI) beteiligten relevanten Krankheitserreger.- Sie können häufige bei HWI auftretende Mikroorganismen isolieren, zählen und präsumtiv identifizieren
- Bestimmen Sie den Umfang der Probenkontamination
- Bessere Differenzierung zwischen Coliformen sowie Laktose- und Nicht-Laktose-Fermentern
- Gebrauchsfertige praktische Fertigmedien
Spezifikation
6°bis 12 °C | |
90 mm-Doppelplatte | |
17,5 g ±5 % | |
10/Packung |
CLED-Agar/MacConkey-Agar Nr. 3 | |
Agar | |
Verpackt in einer einzelnen Folienverpackung auf Zellulosebasis |