Learn More
Honeywell™ Clearways Visier CV83P/CG
Artikelnummer. 12642733
Click to view available options
:
Klar
Artikelnummer. 12642733
Marke: Honeywell™ 1002359
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Nur Visier; das Kopfband ist separat erhältlich (12622733).
Der sichere, praktische und kostengünstige integrierte Visierbeschlag sorgt für zusätzlichen Schutz vor Chemikalien.
  • Kostengünstig austauschbare Visiere in Polycarbonat erhältlich.
  • Bietet sowohl Festigkeit als auch Haltbarkeit.
  • Leicht
  • Bequem für den ganzen Tag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EG-PSA-Kategorie: 2, EG-Zertifikat: 0102, EG-Bescheinigung: 0086
Beschreibung Visor
Linsenfärbung Durchsichtig
Enthält Nur Visier; Kopfband ist separat erhältlich.
Lens Material Polycarbonat