Learn More
Epredia™ Deckglasmagazine für ClearVue™ Eindeckautomaten
Artikelnummer. 13410497 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
40 mm
50 mm
55 mm
Länge (metrisch):
24 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 13410497
Marke: Epredia™ A79210052
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt für die Verwendung mit dem Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten. ClearVue™ Deckglasmagazine optimieren den Arbeitsablauf für das Eindecken.
Die Thermo Scientific™ Deckglasmagazine sind zur Verwendung mit den Thermo Scientific™ Shandon™ ClearVue™ Eindeckautomaten vorgesehen und genügen den Ansprüchen nahezu aller Labore.
  • Mühelose Integration in das Labor
  • Lieferung vorgespannt mit je 500 oder 575 Gläsern
  • Schnelles Einsetzen in den Epredia™ ClearVue™ Eindeckautomaten ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs
  • Keine manuelle Handhabung der Gläser erforderlich
  • Durchgängige Ausgabe sauberer Deckgläser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Deckglasmagazin
Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia ClearVue Eindeckautomat
Menge 2 x 500 Hoppers/Deckgläser
Länge (metrisch) 24 mm
Dicke (metrisch) 0,16 bis 0,19 mm
Breite (metrisch) 55 mm