Learn More
Diversey™ ClearKlens Prime Reiniger
BIOPHARMA
Entfernt wärmebehandelte Verschmutzungen.Der Diversey ClearKlens Prime Reiniger ist ein vermischtes, ätzendes Reinigungsmittel, das tolerant gegenüber mittelhartem Wasser ist.Es wird für CIP-Anwendungen und die Spritzreinigung in pharmazeutischen, kosmetischen und anderen Branchen verwendet.
Marke:  Diversey™ 7513365
Artikelnummer. 15350318
  • 117.00 € / 20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vermischtes, ätzendes Reinigungsmittel, das tolerant gegenüber mittelhartem Wasser ist
  • Zur Verwendung für CIP-Anwendungen, Spühreinigung und maschinelle Reinigung
  • Wird bei Konzentrationen von 1 bis 5 % w/w verwendet
  • Konzentrationen von bis zu 16 % w/w sind für hochbelastende Anwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Unsteril
20 l
> 11
Ungefiltert