Learn More
Diversey™ ClearKlens Plus Reiniger
BIOPHARMA
Zur Reinigung bei allgemeinen Anwendungen in verschiedenen Branchen, einschließlich Pharmazie und Kosmetik.Der Diversey ClearKlens Plus Reiniger ist ein konzentriertes, neutrales, stark schäumendes, flüssiges Reinigungsmittel.
72.90 € - 125.00 €
Spezifikation
Form Flüssig
pH ∼6
Sterilität Unsteril
Konzentration 0,1 bis 1%
Behältertyp Kanister
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15330318
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
7513376
20 l
125.00 €
20 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15340318
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Diversey™
7513374
5 l
72.90 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Konzentriertes, neutrales, stark schäumendes, flüssiges Reinigungsmittel
  • Entwickelt für allgemeine Anwendungen
  • Nach Gebrauch spülen, um Lösungen von Kontaktflächen des Produkts zu entfernen
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Unsteril
Kanister
∼6
0,1 bis 1%
Ungefiltert
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ClearKlens Plus VH5
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide