Learn More
Diversey™ Steriles ClearKlens Oxifast Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
ClearKlens Oxifast wurde für die Desinfektion von harten Oberflächen und Geräten in kritischen und nicht kritischen Bereichen entwickelt.
Marke:  Diversey™ 100934589
Artikelnummer. 17643095
  • 367.00 € / 8 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • ClearKlens Oxifast wird für die Desinfektion von Wänden, Böden, Oberflächen und Prozessgeräten im biowissenschaftlichen Bereich verwendet.
  • Im sterilen Zustand ist ClearKlens Oxifast doppelt verpackt, um einen einfachen Transfer in den Reinraum zu ermöglichen.
  • ClearKlens Oxifast besteht den EN 13704-Test mit einer verkürzten Kontaktzeit von nur 5 Minuten, einem wichtigen Auswahlkriterium für ein Reinraumdesinfektionsmittel, bei dem die Nasskontaktzeit begrenzt ist.
Vorteile
  • Gebrauchsfertiges sporizides Mittel
  • Breites Wirkungsspektrum auch bei sehr kurzer Kontaktzeit: bakterizid, hefeabtötend, fungizid, viruzid, sporizid
  • Geringe Umweltbelastung
  • Sterile Verpackungen werden abschließend bestrahlt
  • Lieferung mit Konformitätsbescheinigungen
Spezifikation
Spezifikation
2,3
Gebrauchsfertige Lösung auf Peressigsäurebasis
1 l
Steril
8 Packungen