Learn More
Diversey™ ClearKlens DE-Desinfektionsmittel
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6830029
Click to view available options
Menge:
4/Karton
Packungsgröße:
20 Liter
Artikelnummer. 15380308
Marke: Diversey™ 7516049
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Desinfizieren Sie Oberflächen in industriellen und Reinraumanwendungen.Das Diversey ClearKlens DE-Desinfektionsmittel basiert auf 70 % Ethanol
  • Desinfektionsmittel aus 70 % Ethanol, 30 % Injektionswasser
  • Zur Verwendung auf Kontaktflächen, Handschuhen, Instrumenten und Utensilien
  • Gammabestrahlt (900 ml) oder steril befüllt (5 l) und doppelt verpackt
  • Detex-Kennzeichnung zum Nachweis der Bestrahlung (900 ml)
  • Analysenzertifikate und Nachweise für Bestrahlung, Endotoxin und Sterilität sind im Lieferumfang enthalten, falls zutreffend
  • 900 ml-Zerstäuber mit saugfreier Technologie
Spezifikation
pH ∼7
Sterilität Steril
Material 70 % Ethanol, 30 % Wasser
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Gefiltert Gefiltert
Menge 4/Karton
Volumen (metrisch) 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ClearKlens DE VH29
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol