Learn More
Diversey™ Steriles ClearKlens Bi-Spore RTU VH26S Desinfektionsmittel
ClearKlense Bi-Spore RTU ist ein aseptisch befülltes Zweiteilsystem zur Herstellung von Chlordioxid, das als Aktivator- und Basislösung präsentiert wird.
Marke: Diversey™ 100852440
481.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ClearKlens Bi-Spore RTU ist ein steriles Desinfektionsmittel, das für harte Oberflächen und externe Geräte in kritischen pharmazeutischen Reinraumbereichen entwickelt wurde.
Wesentliche Merkmale
- ClearKlens Bi-Sore RTU ist ein Chlordioxid-Erzeugungssystem.
- ClearKlens Bi-Spore RTU ist 0,2 μm gefiltert und wird in einer Umgebung der Klasse 10.000 (ISO-Klasse 7) abgefüllt. Dort, wo das Produkt während der Abfüllung exponiert ist, wird die Klasse 100 (ISO-Klasse 5) verwendet.
- ClearKlens Bi-Spore RTU ist doppelt verpackt, um Umweltkontaminationen im Reinraum zu vermeiden.
- ClearKlens Bi-Spore RTU ist ein gebrauchsfertiges Paket; 4,9 l Basis mit Wasser für Injektionszwecke (USP WFI), dem 100 ml-Aktivator hinzugefügt wird.
- ClearKlens Bi-Spore RTU besitzt eine fungizide Wirkung auf A. niger in 15 Minuten.
- ClearKlens Bi-Spore RTU besitzt eine sporizide Wirkung innerhalb von 5 Minuten Kontaktzeit (ohne Boden).
- ClearKlens Bi-Spore RTU besitzt eine viruzide Wirkung auf Polio und Parvovirus in 1 Minute.
Vorteile
- Breites Wirkungsspektrum auch bei sehr kurzer Kontaktzeit: bakterizid, hefeabtötend, fungizid, viruzid, sporizid
- Sporizide Wirkung nach 5 Minuten (ohne Boden 0 % BSA)
- Viruzide Wirkung in 1 Minute
- 0,2 μm filtriert und steril abgefüllt, um Sterilität zu gewährleisten
- Jede Charge wird auf Sterilität getestet
- Jede Einheit ist doppelt verpackt, um einen einfachen Transfer in den Reinraum zu ermöglichen
- Schnelle Generierung (2 min) durch Farbwechsel nachgewiesen
- Geringes Korrosionsprofil
- Borsäurefrei
Spezifikation
∼11, ∼3 | |
Zweiteiges System zur Herstellung von Chlordioxid | |
5 l |
Steril | |
4 Packungen |