Learn More
Fisherbrand™ Glasbehälter, transparent, geradwandig, ohne Verschlusskappen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
120 ml
240 ml
480 ml
60 ml
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 86 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 74 mm |
| Material | Glas |
| Menge | 12 |
| Halsausführung | 89-400 |
| Klarheit | Klar |
| Closure Included | Nein |
| Mehr anzeigen |