Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit geraden Seiten und weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16194427 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
12
24
48
144
384
Unit Size:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
48 Stück
Product Code. 16194427
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Gerade Wände ermöglichen die vollständige Entfernung von Inhalten. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von 1 bis 32 Unzen.
Specifications
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4,22 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenprobennahme und Umweltanwendungen
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 72 mm
Material Glas
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 58-400
Klarheit Klar
Zertifizierung/Konformität Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 69 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Kappe