Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit geraden Seiten und weißen Polypropylenkappen
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
480 ml
960 ml
Menge:
12
24
48
144
384
Beschreibung
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Gerade Wände ermöglichen die vollständige Entfernung von Inhalten. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von 1 bis 32 Unzen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 960 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 86 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 74 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bodenprobennahme und Umweltanwendungen |
Enthält | Kappe |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 173 mm |
Material | Glas |
Menge | 12 |