Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit geraden Seiten und weißen Polypropylenkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16104437 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
125 mL
240 ml
480 ml
960 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Menge:
12
24
48
144
384
Packungsgröße:
12 Stück
144 Stück
24 Stück
384 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 16104437
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Gerade Wände ermöglichen die vollständige Entfernung von Inhalten. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen, von 1 bis 32 Unzen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 67 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenprobennahme und Umweltanwendungen
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 92 mm
Material Glas
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 70-400
Klarheit Klar
Zertifizierung/Konformität Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 89 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Kappe