Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Glaskörbe mit geraden Seiten und schwarzen Phenol-Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16104667 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. 16104667
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das klare, Kalknatronglas USP Typ III mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
Gerade Seitenwände ermöglichen die vollständige Entnahme des Inhalts
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 56 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bodenprobennahme und Umweltanwendungen
Enthält Kappe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 72 mm
Material Glas
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 58-400
Klarheit Klar
Zertifizierung/Konformität Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 69 mm
Produkttyp Geradwandiges Gefäß
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Kappe