Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit Weithals und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16114437
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
64 oz.
128 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Klares Kalknatronglas Typ III, ideal für die allgemeine Lagerung von kleinen bis großen Mengen
  • Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
  • Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3840 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 128 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 86 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 74 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 77 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 4
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 89-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 256 mm
Produkttyp Standard-Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 89 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 159 mm