Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit Weithals und weißen Polypropylenverschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16104517
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
64 oz.
128 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Klares Kalknatronglas Typ III, ideal für die allgemeine Lagerung von kleinen bis großen Mengen
  • Verfügt über eine breite Öffnung zur einfachen Überführung des Inhalts
  • Zu den Anwendungsbereichen gehören Pharmazie, Chemie, Umwelt sowie die Verpackung und Aufbewahrung von Lebensmitteln
  • Aus durchsichtigem Flintglas hergestellt
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 70-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Produkttyp Standard-Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 70 bis 400 mm