Learn More
Fisherbrand™ Klarglas-Standardflaschen mit Weithals und weißen Polypropylenverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
64 oz.
128 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1920 ml
3810 ml
3840 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 35 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 89 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 48-400 |