Learn More
Fisherbrand™ Runde Bosten-Tablett/Flasche mit schwarzer Phenolharz-PolyCone-Kappe
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
1 oz.
2 oz.
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Beschreibung
Mit platzsparendem Design für Arbeitsplatten mit begrenztem Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 29 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 209 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 288 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Halsausführung | 33-400 |