Learn More
Fisherbrand™ Runde Bosten-Tablett/Flasche mit schwarzer Phenolharz-PolyCone-Kappe Artikelnummer.: 16134907
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Runde Bosten-Tablett/Flasche mit schwarzer Phenolharz-PolyCone-Kappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16134907
30 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Artikelnummer. 16134907
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet maximale Sichtbarkeit von Inhalten.
Mit platzsparendem Design für Arbeitsplatten mit begrenztem Stauraum. Die weite Öffnung ist ideal zum Mischen, Einlagern und Entnehmen von Proben.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 29 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 20 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 209 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 288
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 33-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 206 mm
Produkttyp Quadratische Tablettflasche
Verschlussauskleidung Polyethylen-Konus
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Runde Bosten-Tablett/Flasche mit schwarzer Phenolharz-PolyCone-Kappe >