Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Anzahl pro Packung | 40Pack |
Menge | 40 Packung |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | LDPE |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 14
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, transparent >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur