Learn More
Azpack™ Flache Klarglasflaschen mit abgeschrägten Schultern und schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
150 ml
500 ml
Verschlussgröße:
24/R3
28/R3
Beschreibung
- Weißes „Feuerstein“-Typ III Kalknatronglas mit flachen Seiten und abfallenden Schultern
- Inklusive schwarzer Urea-Schraubkappe
- Kappe ist mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 150 ml |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 20/Packung |
Breite (metrisch) | 59 mm |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Schmal, mit Gewinde |
Höhe (metrisch) | 160 mm |
Verschlussauskleidung | Wood Pulp-faced PVDC |