Learn More
Buerkle™ Industrieschläuche aus klarem PVC
Durchsichtige PVC-Industrieschläuche aus weichem PVC, cadmiumfrei, mit hoher Chemikalienbeständigkeit, hoher Flexibilität und ausgezeichneter Abriebfestigkeit.
Marke: Buerkle™ 8875-0710
84.51 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schlauch aus weichem PVC
- Lebensmittelqualität gemäß EG-Richtlinie 1935/2004
- Shore-Härte A 80 ± 3
- Betriebstemperatur von -20 °C bis +50 °C
- Für drucklosen Betrieb
Spezifikation
EG-Richtlinie 1935/2004 | |
7 mm | |
10 mm | |
1.5 mm | |
Für den drucklosen Betrieb und zur Verwendung mit Lebensmitteln geeignet | |
Abriebfest, Chemische Beständigkeit | |
80 (Shore A ± 3) | |
50 °C |
Industrieschläuche | |
PVC | |
100 m | |
Industrie | |
-20 °C | |
Durchsichtig | |
Flexibel |