Learn More
Labconco™ Clear Chemical Trap Canister With Stand
Zur Verwendung mit FreeZone Gefriertrocknungssystemen.
Marke: Labconco™ 7815302
441.97 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der durchsichtige Polypropylen-Kanister ermöglicht eine Sichtprüfung des Falleninhalts
- B x T x H:17,8 x 17,8 x 33,0 cm (7,0 x 7,0 x 13,0 in.)
- Gewicht:2,3 kg (5,0 lb)
Spezifikation
Kanister | |
Klar | |
Gefriertrocknungssysteme | |
7,0 in. | |
7,0 in. | |
13,0 in. | |
5,0 lb. |
0 | |
Polypropylen | |
Ständer | |
17,8 cm | |
17,8 cm | |
33,0 cm | |
2,3 kg |