Learn More
Fisherbrand™ Transparente PET-Weithalsflaschen mit weißen Polypropylenverschlüssen
Artikelnummer. 16438135 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
120 ml
250 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Polyethylenschaum
Packungsgröße:
48 Stück
576 Stück
Artikelnummer. 16438135
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Design optimiert den Speicherplatz. Weithals, ideal für Feststoffe
ulliKlar und transparent für eine einfache Probenidentifizierung/liliPET ist spannungsfrei- und stoßfest/liliBietet einen guten Alkohol- und Lösungsmittelschutz/li/ul
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 120 ml
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 35 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 95 mm
Material PET
Menge 576
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 38-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 92 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 49 mm