Learn More
Fisherbrand™ Graduierte Klarglasflaschen mit schwarzen Phenolkappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124397 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Verschlussauskleidung:
Gummi
Polyethylen-Konus
Zellstoff/Zinnfolie
Packungsgröße:
24 Stück
288 Stück
48 Stück
Product Code. 16124397
Only null left
Add to basket
Add to basket
Klares Kalknatronglas USP Typ III mit breitem Mund zur einfachen Entfernung des Inhalts mit Graduierungen in ml und oz.
  • Graduierung sowohl in Milliliter als auch in Unzen
  • Die durchsichtigen Glasflaschen haben leicht abgeschrägte Schultern, um das Ausgießen und die Handhabung zu erleichtern.
  • Die weite Öffnung ermöglicht einfaches Mischen, Handhaben und Übertragen des Inhalts
Specifications
Kapazität (metrisch) 240 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 112 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 58-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 109 mm
Produkttyp Messflasche mit Graduierung
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 62 mm